文件
512494
Sigma-Aldrich
(乙基环戊二烯基)(三苯基膦)铜(I)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H24CuP
CAS號碼:
分子量::
418.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
~80 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC1([Cu])C=CC=C1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H15P.C7H9.Cu/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-5-3-4-6-7;/h1-15H;3-6H,2H2,1H3;
InChI 密鑰
SEPIDINPYNECSG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3