重要文件
499854
Sigma-Aldrich
1,2-丙二烯三正丁基锡
technical grade, 80%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3]3SnCH=C=CH2
CAS號碼:
分子量::
329.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
80%
折射率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
InChI 密鑰
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)