重要文件
499129
Sigma-Aldrich
碘化钴(II)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
同義詞:
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CoI2
CAS號碼:
分子量::
312.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
mp
>515 °C (lit.)
溶解度
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)