重要文件
498513
Sigma-Aldrich
5-乙氧基-5-氧戊基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5O2C(CH2)4ZnBr
CAS號碼:
分子量::
274.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
濃度
0.5 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-6.2 °F - (THF)
閃點(°C)
-21.2 °C - (THF)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)