重要文件
495433
Sigma-Aldrich
二甲基胺锂 制备
5 wt. % in hexanes
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NLi
CAS號碼:
分子量::
51.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
濃度
5 wt. % in hexanes
bp
68-70 °C
密度
0.68 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)