文件
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-异亚丙基双[(4R)-4-苄基-2-噁唑啉]
98%
同義詞:
(R,R)-(+)-2,2′-异亚丙基双(4-苄基-2-噁唑啉), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-异亚丙基双(4-苄基-2-噁唑啉)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H26N2O2
CAS號碼:
分子量::
362.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
mp
54-60 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
使用络合Cu(I)OTf的BOX配体进行不对称催化苯乙烯合成氮杂环丙烷的反应,BOX配体带苯基取代基的优于具有位阻需求的叔丁(t-Bu)基团。
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.