文件
405000
Sigma-Aldrich
(-)-2,2′-异亚丙基双[(4S)-4-苯基-2-噁唑啉]
97%
同義詞:
(S,S)-2,2-双(4-苯基-2-噁唑啉-2-基)丙烷, (S,S)-2,2′-异亚丙基双(4-苯基-2-噁唑啉)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H22N2O2
CAS號碼:
分子量::
334.41
Beilstein:
4266906
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
應用
不对称催化作用的 C2 对称配体。由于噁唑啉氮具有对各种金属的强亲合性,因此容易形成双齿配位络合物。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
文章
使用络合Cu(I)OTf的BOX配体进行不对称催化苯乙烯合成氮杂环丙烷的反应,BOX配体带苯基取代基的优于具有位阻需求的叔丁(t-Bu)基团。
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.