重要文件
49350
Sigma-Aldrich
戊烯二醛烯醇四丁基铵 水合物
≥97.0% (T)
同義詞:
2-戊烯二醛 四丁基铵盐, 5-羟基-2,4-戊二烯醛 四丁基铵盐, 戊烯二醛 四丁基铵盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
分子量::
339.56 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (T)
mp
107-110 °C
SMILES 字串
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
InChI 密鑰
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
其他說明
戊烯二醛阴离子在多种杂环化合物合成中用作备受关注的中间体[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)