推薦產品
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.00 °C - closed cup