重要文件
490237
Sigma-Aldrich
甲烷-d1
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3D
CAS號碼:
分子量::
17.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D
InChI 密鑰
VNWKTOKETHGBQD-MICDWDOJSA-N
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-306.4 °F
閃點(°C)
-188.00 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)