重要文件
485497
Sigma-Aldrich
苯胺-13C6
99 atom % 13C
同義詞:
13 C 标记苯胺, 氨基苯- 13 C 6, 苯胺- 13 C 6
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13C6H5NH2
CAS號碼:
分子量::
99.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
protein expression: suitable
折射率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
PAYRUJLWNCNPSJ-IDEBNGHGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stephanie C Morriss et al.
Annals of botany, 120(6), 911-922 (2017-09-30)
Enzymes belonging to the RNase T2 family are essential for normal rRNA turnover in eukaryotes. In Arabidopsis thaliana, this function is performed by RNS2. The null mutant rns2-2 has increased rRNA half-life and constitutive autophagy. The aim of this work