重要文件
485225
Sigma-Aldrich
γ-丁内酯-d6
98 atom % D
同義詞:
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D6O2
CAS號碼:
分子量::
92.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI 密鑰
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)