文件
483508
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基苯硼酸
同義詞:
2,3-Dimethylbenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
149.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
174-180 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(B(O)O)c1C
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3