重要文件
481653
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),氯封端
average Mn ~3,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C4H13ClO2Si2)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
分子量
average Mn ~3,000
品質等級
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
黏度
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
InChI 密鑰
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)