480290
1 of 10
Sigma-Aldrich
480282
聚(二甲基硅氧烷),二缩水甘油醚封端
481688
聚(二甲基硅氧烷),双(3-氨丙基)封端
480355
聚(二甲基硅氧烷),单羟基封端
481246
聚(二甲基硅氧烷),双(羟烷基)封端
481696
480304
聚 [二甲基硅氧烷- co -(3-氨丙基)甲基硅氧烷]
481939
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
14845
1,3-双(3-缩水甘油醚氧基丙基)四甲基二硅氧烷
433012
聚(二甲基硅氧烷),乙烯基封端
481653
聚(二甲基硅氧烷),氯封端
average Mn ~5,000
100
n20/D 1.408 (lit.)
~65 cSt(25 °C)(lit.)
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
Electronic Materials
Self-Assembly & Contact Printing
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
GF34652707
Polyethylene Terephthalate
482064
聚(二甲基硅氧烷),氢化物封端
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.