Merck
全部照片(3)
重要文件
481041
Sigma-Aldrich
氧化钛(II)
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
同義詞:
一氧化钛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TiO
CAS號碼:
分子量::
63.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
deposition grade
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: titanium
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
O=[Ti]
InChI
1S/O.Ti
InChI 密鑰
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Donald J Joseph et al.
PloS one, 14(10), e0223509-e0223509 (2019-10-11)
Many in vivo studies suggest that inhalational anesthetics can accelerate or prevent the progression of neuropathology and cognitive impairments in Alzheimer Disease (AD), but the synaptic mechanisms mediating these ambiguous effects are unclear. Here, we show that repeated exposures of