重要文件
480258
Sigma-Aldrich
1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯和对甲苯磺酸 (1:1) 的混合物
同義詞:
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24N2O3S
CAS號碼:
分子量::
324.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
70.9-90.7 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
應用
聚合催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)