重要文件
47692
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nle-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
同義詞:
(S)-2-(9H-芴甲氧羰基氨基)己酸, (S)-2-(Fmoc-氨基)己酸, N-Fmoc-L-正亮氨酸, Fmoc-L-正亮氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H23NO4
CAS號碼:
分子量::
353.41
Beilstein:
5305164
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D −18±1°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
141-144 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tianliang He et al.
Oncogene (2018-06-22)
The antiviral metabolites from bacterial stress response to bacteriophage infection can maintain homeostasis of host cells, while metabolism disorder is a remarkable characteristic of tumorigenesis. In the aspect of metabolic homeostasis, therefore, the antiviral homeostasis-maintaining metabolites of bacteria may possess