重要文件
476811
Sigma-Aldrich
4-(1H-咪唑-1-基)苯甲酸甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10N2O2
CAS號碼:
分子量::
202.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
mp
124-127 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate is a imidazole derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)