重要文件
475823
Sigma-Aldrich
双酚 A 丙氧杂酸丙三醇双丙烯酸酯
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
600.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
包含
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
成份
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
SMILES 字串
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)