文件
475351
Sigma-Aldrich
Boc-5-Ava-OH
97%
同義詞:
5-(Boc-氨基)戊酸, 5-(Boc-氨基)颉草酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4CO2H
CAS號碼:
分子量::
217.26
Beilstein:
2048862
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
160-168 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-7-5-4-6-8(12)13/h4-7H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup