重要文件
47479
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OPfp
≥98.0%
同義詞:
Fmoc-L-色氨酸五氟苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H21F5N2O4
CAS號碼:
分子量::
592.51
Beilstein:
4228691
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c(F)c1F
InChI
1S/C32H21F5N2O4/c33-25-26(34)28(36)30(29(37)27(25)35)43-31(40)24(13-16-14-38-23-12-6-5-7-17(16)23)39-32(41)42-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,38H,13,15H2,(H,39,41)/t24-/m0/s1
InChI 密鑰
KLPGTAYCHANVFY-DEOSSOPVSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)