重要文件
47462
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp
≥98.0%
同義詞:
Fmoc-L-谷氨酸 5-叔丁基 1-(五氟苯基)酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H26F5NO6
CAS號碼:
分子量::
591.52
Beilstein:
3642680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C30H26F5NO6/c1-30(2,3)42-21(37)13-12-20(28(38)41-27-25(34)23(32)22(31)24(33)26(27)35)36-29(39)40-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,36,39)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
AIDYQYOPUBOMTR-FQEVSTJZSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)