重要文件
47429
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-苯基丁酸, N-芴甲氧羰基-D-高苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H23NO4
CAS號碼:
分子量::
401.45
Beilstein:
4847668
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)