Merck
全部照片(3)
重要文件
470430
Sigma-Aldrich
2-(三甲基硅)苯基三氟甲烷磺酸盐
97%
同義詞:
2-(三甲基甲硅烷基)苯基2,2,2-三氟乙酸酯, 2-(三甲基甲硅烷基)苯基三氟甲磺酸酯, 三氟甲磺酸2-(三甲基甲硅烷基)苯基酯, 邻三甲基甲硅烷基苯基三氟甲磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3SO3C6H4Si(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
298.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
70 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
C[Si](C)(C)c1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H13F3O3SSi/c1-18(2,3)9-7-5-4-6-8(9)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
XBHPFCIWRHJDCP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(三甲基硅)苯基三氟甲烷磺酸盐是芳基化学中重要的邻苄前体。
應用
在室温下,在简单氟化物处理的温和条件下,2-(三甲基硅)苯基三氟甲烷磺酸盐可用于生成苄。
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Catherine Hall et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(69), 7602-7604 (2013-07-24)
A novel transformation of 2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate aryne precursors is described.