文件
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
同義詞:
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12BrF3O3SSi
CAS號碼:
分子量::
377.25
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n/D 1.492
密度
1.482 g/L at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
應用
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.