重要文件
470147
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲氧基)苯乙腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3OC6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
201.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
30-33 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile is para-trifluoromethoxy substituted phenylacetonitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)