重要文件
468207
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铁(III)
同義詞:
Fe(TMHD)3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe[(CH3)3CCOCHCOC(CH3)3]
CAS號碼:
分子量::
605.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
core: iron
mp
179-185 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI 密鑰
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用作在 Al2O3 (0001) 基底上以最佳取向(c 轴与基底垂直)形成 BaFe12O19 薄膜的前体。用作气溶胶辅助化学气相沉积 Sr-Co-Fe 钙钛矿相的混合导电陶瓷膜的前体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Calvin D Pham et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(42), 36980-36988 (2017-09-20)
A radical-enhanced atomic layer deposition (RE-ALD) process was developed for growing ferrimagnetic CoFe