重要文件
465658
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-L-苏氨酸甲酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
233.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI 密鑰
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)