文件
15390
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
同義詞:
N-(叔丁氧羰基)-O-苄基-L-丝氨酸, Boc-O-苄基-L-丝氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
295.33
Beilstein:
3064461
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
58-60 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Huang-Han Chen et al.
Analytica chimica acta, 865, 53-59 (2015-03-04)
Polydimethylsiloxane (PDMS) is widely used for microfabrication and bioanalysis; however, its surface functionalization is limited due to the lack of active functional groups and incompatibility with many solvents. We presented a novel approach for in situ fabrication of cleavable peptide