重要文件
463418
Sigma-Aldrich
三甲基(2,3,4,5-四甲基-2,4-环戊二烯-1-基)硅烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22Si
CAS號碼:
分子量::
194.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
45 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22Si/c1-8-9(2)11(4)12(10(8)3)13(5,6)7/h12H,1-7H3
InChI 密鑰
VEUUNIUMKJTBJB-UHFFFAOYSA-N
應用
三甲基(2,3,4,5-四甲基-2,4-环戊二烯-1-基)硅烷可用于芳基/杂芳基哌嗪衍生物的合成。[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and preliminary studies of biological activity of amino derivatives of 4-azatricyclo-[5.2. 1.02, 6] dec-8-ene-3, 5-dione with silicon in the structure.
Napiorkowska M, et al.
Heterocyclic Communications, 21(1), 19024-19024 (2015)