Key Documents
460729
Sigma-Aldrich
DAB-AM-8,聚丙烯胺辛胺枝状物,2.0 代
volume 922 Å3
同義詞:
4,17-二(3-氨丙基)-8,13-二[3-[二(3-氨丙基)氨基]丙基]-4,8,13,17-四氮杂二十烷-1,20-二胺, 4,17-二-(3-氨丙基)-8,13-二-[3-[二-(3-氨丙基)-氨基]-丙基]-4,8,13,17-四氮杂二十烷-1,20-二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2
CAS號碼:
分子量::
773.28
分類程式碼代碼:
12162002
容積
922 Å3
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
pH值
12 (25 wt. % in H2O)
黏度
0.28 poise(50 °C)(lit.)
轉變溫度
Tg −97 °C
溶解度
methanol and water: soluble
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
含 8 个表面伯氨基。
應用
涂料、粘合剂、塑料助剂、化妆品、催化剂、导电薄膜、表面活性剂、控释和医学诊断。
法律資訊
DSM 产品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)