product name
聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯 溶液, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
分子量
average Mn 2,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.4054
密度
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
SMILES 字串
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
一般說明
表面接枝的聚乙二醇(PEG)可阻止蛋白吸收。聚(乙二醇)甲基醚甲基丙烯酸酯(m-PEGMA)通常用于产生PEG改性的表面。研究报道,m-PEGMA可通过臭氧诱导聚合接枝到聚醚氨酯表面,通过UV诱导共聚合接枝到翠绿亚胺膜。
應用
甲基丙烯酸酯端基可使该材料进一步聚合。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
文章
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.