重要文件
454168
Sigma-Aldrich
4-氟-4'-(苯基乙炔基)二苯甲酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C≡CC6H4COC6H4F
CAS號碼:
分子量::
300.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H13FO/c22-20-14-12-19(13-15-20)21(23)18-10-8-17(9-11-18)7-6-16-4-2-1-3-5-16/h1-5,8-15H
InChI 密鑰
SKWWXACONTVUHM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Endgroup substituent effects on the rate/extent of network formation and adhesion for phenylethynyl-terminated poly (arylene ether sulfone) oligomers.
Ayambem A, et al.
Polymer, 41(13), 5109-5124 (2000)
Synthesis and Characterization of Hyperbranched Poly (Arylene-Ether-Ketone-Imide)s Containing Phenylethynyl Groups.
Wang DH, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(1), 793-794 (2005)
New hexaarylbenzene-containing di-and tetrafluoroarenes.
Keshtov ML, et al.
Russian Chemical Bulletin, 54(8), 1939-1941 (2005)