重要文件
F7202
Sigma-Aldrich
4-氟二苯甲酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4COC6H5
CAS號碼:
分子量::
200.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI 密鑰
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial