重要文件
453153
Sigma-Aldrich
四(乙氨基)锆
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(C2H5)2N]4Zr
CAS號碼:
分子量::
379.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: zirconium
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
bp
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Atomic number of base material: 40 Zirconium
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
再加上高光照濃度下的高轉換效率以增加輸出,CPV 很有希望成為下一個發電技術。