重要文件
449911
Sigma-Aldrich
碘化镁
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
同義詞:
Magnesium diiodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MgI2
CAS號碼:
分子量::
278.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.998% trace metals basis
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
AnhydroBeads
品質等級
化驗
99.998% trace metals basis
雜質
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
637 °C (dec.) (lit.)
密度
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
与邻二醇的环硫酸酯反应时,可以高产率生成相应的烯烃。[1]
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)