重要文件
449520
Sigma-Aldrich
氯环戊二烯基[(4R,5R)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇酸根]钛
97%
同義詞:
(4R,5R)-氯-环戊二烯基-[2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-双(二苯基甲氧基)]钛, (R,R)-Duthaler-Hafner 试剂, [(4R,5R)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-双(二苯基甲氧基)]环戊二烯基-氯化钛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H33ClO4Ti
CAS號碼:
分子量::
612.96
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -246°, c = 1 in chloroform
mp
209-213 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ti].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC2(C)O[C@H]([C@@H](O2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H30O4.C5H5.ClH.Ti/c1-29(2)34-27(30(32,23-15-7-3-8-16-23)24-17-9-4-10-18-24)28(35-29)31(33,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26;1-2-4-5-3-1;;/h3-22,27-28,32-33H,1-2H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/t27-,28-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
LTNGUQMGXWBBMV-CRMRIEQBSA-M
應用
新型的高度不对称烯丙基转移试剂。用于将烯丙基亲核试剂加成到醛类可获得极好的区域选择性、非对映立体选择性和对映立体选择性(通常对映体过量值 >95%,非对映体过量值 >95%)。[1][2][3][4]虽然该试剂用于化学计算量,但是可以轻松地回收手性配体和单环戊二烯基三氯化钛。[5]
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 64, 1897-1897 (1990)
Duthaler, R.O. Hafner, A.
Chemical Reviews, 92, 807-807 (1992)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 62, 631-631 (1990)
Duthaler, R.O. et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 222, 95-95 (1994)
A. Hafner et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2321-2321 (1992)
文章
由Seebach小组开发的手性助剂TADDOL(α,α,α,α-四芳基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇)在不对称合成中具有多种应用,包括从用作化学计量手性试剂或用于路易斯酸介导的反应,到在催化加氢和立体规则复分解聚合中发挥作用。
TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.