重要文件
449105
Sigma-Aldrich
三(羟甲基-d3)氨基-d2-甲烷
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
TRIS-d11
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(DOCD2)3CND2
CAS號碼:
分子量::
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
相關類別
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)