重要文件
438960
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-苄氧基-1,2-丙二醇
99%
同義詞:
(R)-甘油 1-苄醚, 3-O-苄基-sn-甘油, 3-苄基-sn-甘油
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
182.22
Beilstein:
2048922
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp
25-29 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
應用
用于合成环丙基手性子,该手性子用于制备 2,3-亚甲基氨基酸。[1]用于合成 petrosynes [2]和生物学上重要的磷脂类似物的[3][4]手性结构单元。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Burgess, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3767-3767 (1993)
Iguchi, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5690-5690 (1993)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)
T N Wheeler et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4118-4129 (1994-11-25)
The substrate specificity at the active site of recombinant human synovial fluid phospholipase A2 (hs-PLA2) was investigated by the preparation of a series of short-chain phospholipid analogs and measurement of their enzymatic hydrolysis at concentrations well below the critical micelle