重要文件
432849
Sigma-Aldrich
顺-二氯二(二乙基硫醚)铂(II)
同義詞:
顺-二(二乙基硫醚)二氯化铂(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(C2H5)2S]2PtCl2
CAS號碼:
分子量::
446.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
105 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)