我們提供高效的鉑催化劑,如二氧化鉑,也稱為Adams′催化劑,用於有機合成中各種官能基的氫化和脫氫反應。在反應過程中會形成鉑黑,即活性鉑催化劑。在炔烃上利用铂催化会产生合成加成反应,形成顺式烯烃。使用鉑催化劑進行的兩種最重要的轉換包括將硝基化合物氫化成胺和將酮氫化成醇。值得注意的是,使用鉑催化劑 Adams′ 催化劑可以在硝基存在的情況下進行烯酮的還原反應,而不需要還原硝基。與鈀催化劑相比,鉑催化劑是優選的催化劑,以減少硝基化合物還原為胺時的氫分解。這種鉑催化劑也可用於苯磷酸酯的氫分解,鈀催化劑不會發生這種反應。