文件
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-Boc-2,2-二甲基噁唑烷-4-甲醛
95%
同義詞:
(-)-N-Boc-N,O-异亚丙基-L-丝氨醛, (S)-(-)-4-甲酰基-2,2-二甲基-3-噁唑啉羧酸叔丁酯, Garner 醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO4
CAS號碼:
分子量::
229.27
Beilstein:
3591324
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
應用
广泛应用于天然产物的不对称合成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)