重要文件
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
同義詞:
Boc-甘氨酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
231.29
Beilstein:
5002580
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
66-68 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)