文件
417297
Sigma-Aldrich
甲基氯化锌 溶液
2.0 M in THF
同義詞:
Chloromethylzinc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3ZnCl
CAS號碼:
分子量::
115.88
Beilstein:
969141
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
2.0 M in THF
bp
67 °C
密度
1.033 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Zn]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Zn/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ASUSLKVOTPUROZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Methylzinc chloride can be used in:
  • Ni-catalyzed one-pot Negishi coupling with amino-heteroaryl chlorides.
  • Cross-coupling with aryl fluorides in the presence of a nickel catalyst.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl fluorides and organozinc reagents
Zhu F and Wang Z
The Journal of Organic Chemistry, 79(10), 4285-4292 (2014)
A convenient one-pot Negishi coupling of amino-heteroaryl chlorides and alkyl bromides
Walters IAS
Tetrahedron Letters, 47(3), 341-344 (2006)