文件
416681
Sigma-Aldrich
二环戊二烯钛双(三氟甲磺酸)盐
98%
同義詞:
Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), 双(三氟甲烷磺酸)二茂钛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10F6O6S2Ti
CAS號碼:
分子量::
476.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for:
  • Transesterification
  • Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
  • Sakurai reactions
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3