重要文件
411094
Sigma-Aldrich
1,1-二氯硅基环丁烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H6Cl2Si
CAS號碼:
分子量::
141.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
InChI 密鑰
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1