重要文件
410233
Sigma-Aldrich
1H-苯并三唑-1-甲醇
98%
同義詞:
1-(羟甲基)苯并三唑, 1-苯并三唑甲醇, NSC 12463
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7N3O
CAS號碼:
分子量::
149.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
150-152 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H2
InChI 密鑰
MXJIHEXYGRXHGP-UHFFFAOYSA-N
應用
用于催化:
  • a-糠酸苯基酯的水解
用作:
  • 充气酸性介质中铁的缓蚀剂
  • 活性氧清除剂
用于以下反应的反应物:
  • 通过Sharpless不对称二羟基化和底物定向的阴离子羟甲基化反应合成作为潜在糖苷酶抑制剂的羟基跳过的双均肌醇
  • 利用钯催化的芳基硼酸和烯丙醇加成反应以及随后的Eschenmoser/Claisen重排对树胶进行对映选择性合成
  • 取代二氢喹啉羧酸作为抗肿瘤药和HIV-1整合酶抑制剂的合成
  • Gosteli-Claisen重排
用于在有机溶剂中原位合成无水甲醛的安全剂。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gülsev Dilber et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 217, 128-140 (2019-04-01)
In this study, the novel 3-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methoxy substituted novel phthalonitrile compounds (2 and 6) were synthesized. Their non-peripheral and peripheral zinc (II) (3 and 7), manganese (III) (4 and 8) and copper (II) (5 and 9) phthalocyanine complexes were synthesized for
Organic Letters (2007)