重要文件
410136
Sigma-Aldrich
异丙氧基钐(III)
99.9% trace metals basis
同義詞:
Samarium triisopropoxide, Tris(isopropoxy)samarium
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm[OCH(CH3)2]3
CAS號碼:
分子量::
327.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC(C)O[Sm](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sm/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
HJCRVWSKQNDSPZ-UHFFFAOYSA-N
應用
与双核席夫碱配体共同催化不对称 Nitro-Mannich 反应。[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
syn-Selective catalytic asymmetric nitro-Mannich reactions using a heterobimetallic Cu-Sm-Schiff base complex.
Shinya Handa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 4900-4901 (2007-03-31)