重要文件
408999
Sigma-Aldrich
1,3-丁二醇二甲基丙烯酸酯
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
同義詞:
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
226.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
包含
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
InChI 密鑰
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)